Learn More
cis-1,2-Ciclopentanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10444935 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10013750
Marca: Thermo Scientific Acros 310290010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5057-98-7
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00134192
Clave InChI VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Sinónimo cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
Nombre IUPAC (1R,2S)-ciclopentano-1,2-diol
SMILES C1CC(C(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2-Cyclopentanediol
Punto de fusión 32.0°C to 33.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H8(OH)2
Índice de refracción 1.4770 to 1.4790
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: partially soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse