Learn More
Labconco™ Kit de tubos de circulación
Código de producto. 16212591 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial) interior:
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) interior unitSize
16212591 0,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 16212591
Marca: Labconco™ 5441808
Conecta los monitores de oxígeno y humedad AtmoSense en línea entre la caja de guantes de atmósfera controlada o de combinación Protector o la caja de guantes de atmósfera controlada Precise y el purificador de gas de regeneración AtmosPure.
  • Dos tubos de neopreno flexibles con diámetro interior (D.I.) de 2 cm
  • Accesorios de latón con diámetro exterior (D.E.) de 2 cm en cada extremo del tubo
  • Incluye dos secciones de tubos con accesorio.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de tubos
Diámetro (imperial) interior 0,75 in