Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Código de producto. p-200111928
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
30158480 10 mm paquete de 1000
30158326 14 mm paquete de 1000
30158414 24 mm paquete de 1000
30158500 25 mm paquete de 1000
30158437 13 mm paquete de 100
30158495 20 mm paquete de 1000
30158325 12 mm paquete de 1000
30158473 18 mm paquete de 1000
30158440 22 mm paquete de 1000
30158374 11 mm paquete de 1000
30158498 15 mm paquete de 1000
30158344 30 mm paquete de 1000
30158420 32 mm paquete de 1000
13 options
Código de producto. 30158480
Marca: Heinz Herenz 1051199
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Especificaciones
Tipo de producto Coverslip
Forma Circle
Material Borosilicate Glass
Anchura (métrico) 10 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use