Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Description
- Round cover glasses
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Coverslip |
| Forma | Circle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 24 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |