missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciproxifan maleate, MedChemExpress

Código de producto. 16409017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16409017 5 mg 5 miligramos
16472527 50 mg 50 miligramos
16416428 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16409017

Marca: Medchem Express HY15289

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ciproxifan maleate (FUB 359 maleate) is a potent, selective, orally bioavailable and competitive antagonist of histamine H3-receptor, with an IC50 of 9.2 nM. Ciproxifan maleate displays low apparent affinity at other receptor subtypes. Ciproxifan maleate can be used for the research of aging disorders and Alzheimer's disease.

Ciproxifan maleate (FUB 359 maleate) is a potent, selective, orally bioavailable and competitive antagonist of histamine H3-receptor, with an IC50 of 9.2 nM. Ciproxifan maleate displays low apparent affinity at other receptor subtypes. Ciproxifan maleate can be used for the research of aging disorders and Alzheimer's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ciproxifan maleate
CAS 184025-19-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo FUB 359 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.80 mM) ∣H2O : 3.57 mg/mL (9.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1CC1)C2=CC=C(OCCCC3=CNC=N3)C=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 386.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.4
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.