Learn More
Clorhidrato de ciprofloxacino, MP Biomedicals™
Código de producto. p-7083157 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
11416981 5 g 5 g
17620927 25 g 25 g
17630927 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11416981
Marca: MP Biomedicals 0219902005
Muy eficaz contra un amplio espectro de bacterias y micoplasma. Clorhidrato de ciprofloxacino, MP Biomedicals es un antibiótico de quinolona fluorada. Normalmente se utiliza durante 12–20 días en medios de cultivo celular, con cambio de medios cada 3
Durante la fase de proliferación de una bacteria, se produce una torsión y destorsión segmentaria de los cromosomas. Una enzima llamada ADN girasa desempeña un papel decisivo en este proceso. El ciprofloxacino inhibe esta ADN girasa de una manera que detiene el metabolismo bacteriano, puesto que ya no puede leerse la información vital del cromosoma bacteriano. En última instancia, afecta la replicación del ADN y a la división celular.
El ciprofloxacino se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones cutáneas, óseas, de los senos nasales, pulmonares, abdominales y de la vejiga. También se puede utilizar para tratar algunas infecciones de transmisión sexual. Además, el ciprofloxacino se puede utilizar después de la exposición a la inhalación de ántrax para reducir la posibilidad de desarrollar una infección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86393-32-0
Fórmula molecular C17H21ClFN3O4
Peso molecular (g/mol) 385.82
Número MDL MFCD00242856
Clave InChI ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
Nombre IUPAC cloruro de hidrato de ácido de hidrógeno 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazina-1-il)-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico
SMILES [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Especificaciones
Forma física Polvo blanco
pH 3.7 (2% aq. soln.) (literature)
Punto de fusión 313°C to 322°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Stock solutions can be prepared in water or 0.1M NaOH (1-10mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.8g/mol (anhyd.)