Learn More
Cipargamin, MedChemExpress
Código de producto. p-200097750
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498667 5 mg 5 miligramos
16440216 2 mg 2 miligramos
16436466 100 mg 100 miligramos
16436068 10 mg 10 miligramos
16422207 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16498667
Marca: Medchem Express HY14430
MedChemExpress Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.
Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cipargamin
Forma física Solid
CAS 1193314-23-6
Color Marrón
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14Cl2FN3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NITD609 KAE609
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(Cl)C=C(NC2=C3C[C@H](C)N[C@@]2(C4=C(C=CC(Cl)=C4)N5)C5=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 390.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.24
Porcentaje de pureza 98.3%