missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CINP Monoclonal Antibody (OTI8E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812290
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The function of this gene has not been reported. This gene contains a trinucleotide (ctt) repeat length polymorphism; alleles with either one or two repeat units have been identified.Especificaciones
| CINP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| CINP | |
| cyclin dependent kinase 2 interacting protein | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 51550 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI8E4 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BW66 | |
| CINP | |
| Full length human recombit protein of human CINP produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido