missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CINP Monoclonal Antibody (K70038_12G9), Invitrogen™

Código de producto. 30201083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30201083 200 μL 200 microgramos
30210797 50 μL 50 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30201083

Marca: Invitrogen™ MA556111

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: MEAKTLGTVT PRKPVLSVSA RKIKDNAADW HNLILKWETL NDAGFTTANN IANLKISLLN KDKIELDSSS PASKENEEKV CLEYNEELEK LCEELQATLD GLTKIQVKME KLSSTTKGIC ELENYHYGEE SKRPPLFHTW PTTHFYEVSH KLLEMYRKEL LLKRTVAKEL AHTGDPDLTL SYLSMWLHQP YVESDSRLHL ESMLLETGHR AL

The function of this gene has not been reported. This gene contains a trinucleotide (ctt) repeat length polymorphism; alleles with either one or two repeat units have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CINP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K70038_12G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica CINP
N.º de referencia del gen Q9BW66
Alias de gen 1810047K05Rik; 2810452K22Rik; CDK2-interacting protein; Cinp; cyclin dependent kinase 2 interacting protein; cyclin-dependent kinase 2 interacting protein; cyclin-dependent kinase 2-interacting protein; MGC849; RGD1563395
Símbolos de los genes CINP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CINP (immunogen range is 1-212).
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.