Learn More
Bromuro de cinamilo, 97 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041781 100 g Frasco de vidrio 100 g
10787461 5 g Frasco de vidrio 5 g
10122261 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10041781
Marca: Thermo Scientific Acros 110401000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4392-24-9
Fórmula molecular C9H9Br
Peso molecular (g/mol) 197.07
Número MDL MFCD00000245
Clave InChI RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
Nombre IUPAC [(E)-3-bromoprop-1-enil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl bromide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 26°C to 32°C
Densidad 1.3320g/mL
Punto de ebullición 103°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2Br
Índice de refracción 1.621
Cantidad 100 g
Beilstein 05, II, 372
Gravedad específica 1.332
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo