Learn More
Alcohol cinamílico, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-93152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746361 5 g Frasco de vidrio 5 g
10755041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10645772 250 g Frasco de vidrio 250 g
10316890 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10746361 Sous-traitant Thermo Scientific Acros N° du sous-traitant 148520050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-54-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00002921
Clave InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spécification
Nombre del producto químico o material Cinnamyl alcohol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 31.0°C to 35.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 570
Índice Merck 15, 2303
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98% trans
Forma física Cristalino de baja fusión sólido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Mention de danger
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.