missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA de CINC-1 (CXCL1) para ratas

Código de producto. 18597934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
18597934 10 x 96 pruebas paquete de 10
15425373 96 pruebas 1 set
17105919 5 x 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18597934

Marca: Invitrogen™ ERCXCL1X10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat CINC-1 (CXCL1) ELISA quantitates Rt CINC-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CINC-1. Principle of the method The Rat CINC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

La CXCL1, CXCL2 y CXCL3, también conocidas como GRO alfa, GRO beta (MIP-2-alfa) y GRO gamma (MIP-2 beta), son miembros de la subfamilia CXC de las quimiocinas. Las proteínas CXCL1/2/3 maduras se unen con alta afinidad al receptor de la IL-8 tipo B y son potentes atrayentes y activadores de los neutrófilos. In vitro, las formas procesadas GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) y GRO-alfa(6-73) muestran una actividad quimiotáctica 30 veces superior.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P14095
Intervalo del ensayo 234.4 to 15,000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 50 pg/ml
Intervalo de calibración 300 pg/mL to 15000 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para CINC-1 (CXCL1), 96 ensayos, 1 kit, especies de rata, familia de proteínas Quimoquinas y receptores, disciplina de investigación Inmunología, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y la detección de CINC-1 (CXCL1) en muestras con un lector de microplacas
Analitos detectables CINC-1 (CXCL1)
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Chemokine & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta-NGF, TIMP-1, TNF-alfa, VEGF de rata.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 81503
Símbolo de gen CINC-1,Gro1
Especie del huésped Rat
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CINC-1, Gro1
Objetivo CXCL1 (GRO alpha)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.