missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA de CINC-1 (CXCL1) para ratas

Código de producto. 15425373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15425373 96 pruebas 1 set
17105919 5 x 96 pruebas cada uno
18597934 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15425373 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERCXCL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat CINC-1 (CXCL1) ELISA quantitates Rt CINC-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt CINC-1. Principle of the method The Rat CINC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

La CXCL1, CXCL2 y CXCL3, también conocidas como GRO alfa, GRO beta (MIP-2-alfa) y GRO gamma (MIP-2 beta), son miembros de la subfamilia CXC de las quimiocinas. Las proteínas CXCL1/2/3 maduras se unen con alta afinidad al receptor de la IL-8 tipo B y son potentes atrayentes y activadores de los neutrófilos. In vitro, las formas procesadas GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) y GRO-alfa(6-73) muestran una actividad quimiotáctica 30 veces superior.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P14095
Intervalo del ensayo 234,4-15.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg/ml
Intervalo de calibración De 300 pg/mL a 15000 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para CINC-1 (CXCL1), 96 ensayos, 1 kit, especies de rata, familia de proteínas Quimoquinas y receptores, disciplina de investigación Inmunología, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y la detección de CINC-1 (CXCL1) en muestras con un lector de microplacas
Analitos detectables CINC-1 (CXCL1)
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta-NGF, TIMP-1, TNF-alfa, VEGF de rata.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 81503
Símbolo de gen CINC-1,Gro1
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Placa de tiras de 96 pocillos CINC1 antirata previamente revestidos, patrón de recombinante liofilizado CINC1 en rata, tampón de lavado de 20X, reactivo de anticuerpo biotinilado, reactivo de estreptavidina-HRP, sustrato de TMB, solución de parada, contiene ácido sulfúrico a 0,2M, diluyente de ensayo, contiene 0,09, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CINC-1, Gro1
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.