missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cimifugin, MedChemExpress

Código de producto. 16459048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459048 10 mg 10 miligramos
16431468 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459048

Marca: Medchem Express HYN0634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cimifugin (Cimitin) is a bioactive component of Saposhnikovia divaricata, a Chinese herb. Cimifugin suppresses allergic inflammation by reducing epithelial derived initiative key factors via regulating tight junctions.

Cimifugin (Cimitin) is a bioactive component of Saposhnikovia divaricata, a Chinese herb. Cimifugin suppresses allergic inflammation by reducing epithelial derived initiative key factors via regulating tight junctions.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cimifugin
CAS 37921-38-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cimitin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (326.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (108.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CO)OC2=CC(O[C@H](C(C)(O)C)C3)=C3C(OC)=C12
Peso molecular (g/mol) 306.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.31
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.