Learn More
Cimetropium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16483149
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16483149 1 mg 1 miligramo
16442368 5 mg 5 miligramos
16440686 20 mg 20 miligramos
16440169 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16483149
Marca: Medchem Express HYU00106
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Cimetropium Bromide (DA-3177) is a mAChR antagonist for long-term treatment of irritable bowel syndrome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimetropium Bromide
CAS 51598-60-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28BrNO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo DA-3177
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (114.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1([C@H]2[C@@H](O3)[C@@H]3[C@@H]1C[C@H](OC([C@@H](C4=CC=CC=C4)CO)=O)C2)CC5CC5.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 438.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.36
Porcentaje de pureza 95.34%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation