Learn More
Cimetidine, MedChemExpress
Descripción
Cimetidine (SKF-92334) is an orally active and inverse histamine H2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 μM. Cimetidine is a gastric acid reducer, and can be used for duodenal and gastric ulcers research. Cimetidine has anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cimetidine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 51481-61-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H16N6S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | SKF-92334 |
| Información de solubilidad | DMSO : 60 mg/mL (237.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.93 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |