Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cimetidina |
| Cantidad | 5 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: solución acuosa ligeramente soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, ácido acético glacial, ligeramente soluble en etanol, insoluble en éter |
| Punto de fusión | De 141,0 °C a 143,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252,32 |
| Clave InChI | AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N |
| Nombre IUPAC | N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine |
| Peso molecular (g/mol) | 252.34 |