Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras Cimarec+™, ambiente a 400 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 10,25 x 10,25 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE
Marca: Thermo Scientific™ SP88850107
Detalles adicionales : Peso : 6.12000kg
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras con agitación Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
- Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
- Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Superficies en cerámica o aluminio
- Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Especificaciones
Cerámica | |
(1) Cable de alimentación | |
7,5 kg | |
16,2 in | |
10,2 cm | |
4 in | |
28,7 cm | |
11,3 in | |
7,5 kg | |
Cuadrada | |
6 L | |
10,25 x 10,25 in | |
LED |
230 V | |
16,5 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
10,25 x 10,25 in | |
De temperatura ambiente a 400 °C | |
50/60 Hz | |
41,1 cm | |
16,5 lb | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
Reino Unido | |
De 50 a 1500 rpm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.