Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ i Mono y Maxi Direct
Código de producto. p-4531335 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Velocidad:
De 80 a 2000 rpm
Variable
Tensión:
100/240 V
230 V
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Velocidad Tensión Tipo de tapón unitSize
10524222 Maxi Direct De 80 a 2000 rpm 100/240 V Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V UE cada uno
2 options
Código de producto. 10524222
Marca: Thermo Scientific™ 50094713
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento con estos agitadores Mono y Maxi Direct, con mantenimiento al 100 % sin desgaste.
Garantice la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono y Maxi Direct, sin desgaste y 100 % sin mantenimiento.Con potentes imanes y sin piezas móviles, estos agitadores de accionamiento inductivo son la elección perfecta para sus necesidades generales de laboratorio
Características:
  • Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético óptimo
  • Los ajustes de potencia regulables son independientes de la velocidad de control que reduce el consumo de energía y disminuye el calor disipado
  • Condiciones de funcionamiento: de – 10 °C a + 40 °C al 95 % de HR
Agitador Mono Direct:
  • Diseño de mando giratorio fácil de usar
  • Carcasa de acero inoxidable resistente con revestimiento en polvo
  • Velocidades de agitación de hasta 1200 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 3 l
  • Protección de grado IP32
Agitadores Maxi Direct:
  • Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 80 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 5 l
  • Protección de grado IP62; limpieza sencilla con agua corriente
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 80 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 5 L
Pantalla Digital
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 5/10/15/21 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,5 x 7,1 x 1,4 in (215 x 180 x 35 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 215 mm
Anchura (imperial) 7,1 in
Anchura (métrico) 180 mm
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Maxi Direct
Clase de protección IP62, IP32
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a + 40 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 3,1 lb
Peso (métrico) 1,4 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.