Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 and Mobil 25 Large Volume Stirrer
Código de producto. 10395330 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Mobil 10 sin controlador
Mobil 25 sin controlador
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10395330 Mobil 10 sin controlador cada uno
12435771 Mobil 25 sin controlador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10395330 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50119111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agite y mezcle volúmenes de hasta 10 l con estos agitadores de gran volumen, ideales para líquidos viscosos difíciles de agitar.
Agite y mezcle volúmenes de hasta 10 l con los agitadores de gran volumen Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 y Mobil 25, ideales para líquidos viscosos difíciles de remover. La función de parada rápida detiene la transmisión en menos de tres segundos, lo que minimiza los ciclos posteriores y reduce el riesgo de rotura del recipiente.
Cimarec™ Mobil 10
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Aceleración gradual de bajo cizallamiento al inicio
  • Velocidades de agitación de 100 a 1000 rpm
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10° a + 56 °C
  • Clase de protección IP66
Cimarec™ Mobil 25
  • Idóneos para temperaturas altas de hasta 121 °C y aplicaciones de presión elevada de hasta 2 bares (29 psi)
  • Se pueden utilizar en autoclaves, baños de agua y cámaras de climatización
  • Perfectos para su uso en medios esterilizados, lo que garantiza un calentamiento y enfriamiento uniformes
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
  • Aceleración gradual de bajo cizallamiento al inicio
  • Velocidades de agitación de 100 a 1000 rpm
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10° a + 121 °C
  • Clase de protección IP68; fácil de limpiar con agua corriente
Requiere:
Controlador Telemodul 10 M (n.º 50119120 o 500119121)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1000 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 10 L
Forma Cuadrada
Vataje 10 W
Diámetro (imperial) 5 in
Diámetro (métrico) 128 mm
Altura (imperial) 1,3 in
Altura (métrico) 32 mm
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Mobil 10 sin controlador; temperatura de funcionamiento - 10 a + 56 °C
Modelo Mobil 10 sin controlador
Clase de protección IP66
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 1,5 lb
Peso (métrico) 0,7 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.