Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec i Poly 15 y Multipoint
Código de producto. p-4531352 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Multipunto 15
Multipunto 6
Poly 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10145751 Multipunto 15 cada uno
10534222 Multipunto 6 cada uno
11587589 Poly 15 cada uno
3 options
Código de producto. 10145751
Marca: Thermo Scientific™ 50093538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de agitación con estos agitadores, que están libres al 100 % de mantenimiento y desgaste en una plataforma multipunto completamente sincronizada.
Lleve a cabo aplicaciones de agitación con los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 y multipunto para un funcionamiento fiable y seguro. Estos agitadores están libres al 100 % de mantenimiento y desgaste en una plataforma multipunto completamente sincronizada.
Características:
  • Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
  • Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
  • Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
  • La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético adecuado
  • El accionamiento inductivo garantiza una agitación completamente sincronizada en todas las posiciones
  • Condiciones de funcionamiento: de – 10 °C a + 40 °C al 95 % de HR
Agitador Poly 15 Multipoint:
  • Carcasa de acero inoxidable resistente con revestimiento en polvo
  • Velocidades de agitación de hasta 990 rpm
  • Adecuado para 15 vasos de precipitados de 250 ml × o 6 matraces de 1 l ×
  • Protección de grado IP32
Agitadores Advanced Multipoint 6/15:
  • Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
  • Los ajustes de potencia regulables son independientes de la velocidad de control que reduce el consumo de energía y disminuye el calor disipado
  • Agitación suave y uniforme de tan solo 80 rpm
  • Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 3 l por multipunto
  • Protección de grado IP62; limpieza sencilla con agua corriente
Incluye:
Todos los modelos son de 100-240 V y contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
Recomendada para:
Aplicaciones de monitorización de masas y otras aplicaciones que requieren varios puntos de agitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 80 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 15
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 3 L
Pantalla Digital
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 5/10/15/20 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,5 × 9,4 × 1,4 in (420 × 240 × 35 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 16,5 in
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Multipoint 15; capacidad 3 L por multipunto; 15 posiciones de agitación; de 80 a 2000 rpm
Modelo Multipunto 15
Clase de protección IP62
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 16,5 lb
Peso (métrico) 7,5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.