Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Micro
Código de producto. 13509030 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Micro 20 con Telemodul 20 C
Micro con Telemodul
Microagitador sin controlador
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
13509030 Microagitador sin controlador cada uno
10446871 Micro 20 con Telemodul 20 C cada uno
12854861 Micro con Telemodul cada uno
10384621 Micro con Telemodul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13509030 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50134760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Trabaje con estos microagitadores, que están sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua.
Trabaje con microagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i, agitadores sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua. Los agitadores de la serie Cimarec i Micro se suministran de serie con un controlador de su elección o sin controlador para su uso con el sistema de distribución.
Características:
  • La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
  • Adecuados para su uso en condiciones de mucha humedad; se pueden sumergir completamente en baños de agua de hasta 95 °C
  • La carcasa de acero inoxidable tiene una excelente resistencia química
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 120 °C al 95 % de HR, o de 0 ° a 95 °C sumergido en agua
  • Clase de protección IP68 (solo agitador)
Agitación óptima:
  • Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 1 l
  • Se pueden controlar hasta ocho agitadores con un solo controlador mediante al distribuidor opcional
Información para pedidos:
Accesorios opcionales: Distribuidor de 4 posiciones (n.º 50091720), distribuidor de 8 posiciones (n.º 50091721)
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad 1400 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 1 L
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Modelo Microagitador sin controlador
Clase de protección IP68
Tipo Agitador
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.