Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores Cimarec™ i Micro
Código de producto. 10384621 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Micro 20 con Telemodul 20 C
Micro con Telemodul
Microagitador sin controlador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10384621 Micro con Telemodul cada uno
13509030 Microagitador sin controlador cada uno
10446871 Micro 20 con Telemodul 20 C cada uno
12854861 Micro con Telemodul cada uno
4 options
Código de producto. 10384621
Marca: Thermo Scientific™ 50088162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trabaje con estos microagitadores, que están sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua.
Trabaje con microagitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ i, agitadores sellados herméticamente con clase de protección IP68 que se pueden sumergir en agua. Los agitadores de la serie Cimarec i Micro se suministran de serie con un controlador de su elección o sin controlador para su uso con el sistema de distribución.
Características:
  • La carcasa herméticamente sellada es resistente al polvo y a los microorganismos
  • Adecuados para su uso en condiciones de mucha humedad; se pueden sumergir completamente en baños de agua de hasta 95 °C
  • La carcasa de acero inoxidable tiene una excelente resistencia química
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10 °C a + 120 °C al 95 % de HR, o de 0 ° a 95 °C sumergido en agua
  • Clase de protección IP68 (solo agitador)
Agitación óptima:
  • Velocidades de agitación de hasta 1400 rpm
  • Volúmenes de agitación de hasta 1 l
  • Se pueden controlar hasta ocho agitadores con un solo controlador mediante al distribuidor opcional
Información para pedidos:
Accesorios opcionales: Distribuidor de 4 posiciones (n.º 50091720), distribuidor de 8 posiciones (n.º 50091721)
Incluye:
Las unidades de 100 a 240 V contienen un conjunto de cable con varios enchufes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 130 a 1000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 1 L
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 3 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,8 x 1,8 x 0,6 in (48 x 48 x 15mm)
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 15 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 48 mm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 48 mm
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Micro con Telemodul
Clase de protección IP68
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 0,4 lb
Peso (métrico) 0,2 kg
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.