Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Benchtop Distributors (Link and Sync)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice las mismas condiciones de funcionamiento para varias instalaciones de agitadores con los distribuidores de sobremesa Thermo Scientific™ Cimarec™ i (Link y Sync), para su uso con los agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi.
- Control simultáneo de 2, 4, 6 u 8 agitadores de la serie Mini, Micro o Compact utilizando un solo controlador externo Telemodul 20 C o Telemodul 40 C
- Control simultáneo de 2 o 4 agitadores de la serie Maxi utilizando un solo controlador externo Telemodul 20 C o Telemodul 40 C
- Distribución de potencia uniforme para agitación sincronizada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | Distribuidor con 4 posiciones |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de las series Mini, Micro, Compact y Maxi |
| Tipo | Distribuidor de sobremesa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.