Descripción
Permita el funcionamiento sincronizado de dos agitadores con el controlador Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B.
- Indicador de alta visibilidad
- Tiempos de mezcla y pausa ajustables con inversión del sentido de rotación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Controlador Biomodul 40B de 230 V, Alemania |
| Modelo | Controlador Biomodul 40B |
| Tipo | Controlador para agitadores (doble) |
| Tensión | 230 V, Alemania |
| Requisitos eléctricos | 230 V |