Learn More
Thermo Scientific™ Controladores Cimarec™ 40M
Código de producto. 10704921 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)
Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)
Tensión:
115V EE.UU
230 V Reino Unido
230 V, Alemania
230 V, Dinamarca
230 V, Reino Unido
230 V Suiza
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión unitSize
10704921 Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) 230 V, Alemania cada uno
12405771 Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) 230 V, Dinamarca cada uno
12858091 Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) 230 V, Reino Unido cada uno
17728697 Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) 230 V Suiza cada uno
11716647 Unidades de control Telemodul 80 M (80 W) 230 V, Alemania cada uno
16615495 Unidades de control Telemodul 80 M (80 W) 230 V Reino Unido cada uno
11924257 Unidades de control Telemodul 40 M (40 w) 115V EE.UU cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10704921 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50118901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con nuestros controladores 40M.
Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ 40 M. Este producto es necesario para su uso con Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Características:
  • Velocidades regulables de 100 a 1.000 rpm
  • Pantalla digital de alta visibilidad
  • Tiempos de arranque ajustables
  • Protección contra sobrecargas térmicas y eléctricas, con alerta de fallos
Telemodul 40 M
  • El potente controlador permite a los agitadores Mobil 200 y 600 realizar las tareas de mezcla más exigentes
Telemodul 80 M
  • Ofrece toda la funcionalidad del Telemodul 40 M, con salida de potencia incrementada hasta 80 W para las tareas de agitación más exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)
Velocidad De 100 a 1000 rpm
Tipo Controlador para agitadores
Tensión 230 V, Alemania
Requisitos eléctricos 230 V
Intervalo de agitación De 100 a 1000 RPM
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.