Learn More
Cilofexor, MedChemExpress
Código de producto. 16404278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16404278
Marca: Medchem Express HY109083
MedChemExpress Cilofexor (GS-9674) is a potent, selective and orally active nonsteroidal FXR agonist with an EC50 of 43 nM. Cilofexor has anti-inflammatory and antifibrotic effects. Cilofexor has the potential for primary sclerosing cholangitis (PSC) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) research.
Cilofexor (GS-9674) is a potent, selective and orally active nonsteroidal FXR agonist with an EC50 of 43 nM. Cilofexor has anti-inflammatory and antifibrotic effects. Cilofexor has the potential for primary sclerosing cholangitis (PSC) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cilofexor
CAS 1418274-28-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22Cl3N3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo GS-9674
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (85.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2(CN(C3=CC(C(O)=O)=CC=N3)C2)O)C=CC(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C(C(Cl)=CC=C6)=C6Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 586.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.85
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.