missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilofexor, MedChemExpress

Código de producto. 16426997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426997 5 mg 5 miligramos
16483016 25 mg 25 miligramos
16420607 50 mg 50 miligramos
16415206 100 mg 100 miligramos
16404278 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426997

Marca: Medchem Express HY109083

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cilofexor (GS-9674) is a potent, selective and orally active nonsteroidal FXR agonist with an EC50 of 43 nM. Cilofexor has anti-inflammatory and antifibrotic effects. Cilofexor has the potential for primary sclerosing cholangitis (PSC) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) research.

Cilofexor (GS-9674) is a potent, selective and orally active nonsteroidal FXR agonist with an EC50 of 43 nM. Cilofexor has anti-inflammatory and antifibrotic effects. Cilofexor has the potential for primary sclerosing cholangitis (PSC) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cilofexor
CAS 1418274-28-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22Cl3N3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo GS-9674
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (85.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2(CN(C3=CC(C(O)=O)=CC=N3)C2)O)C=CC(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C(C(Cl)=CC=C6)=C6Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 586.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.85
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.