missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilnidipine, MedChemExpress

Código de producto. 16453337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453337 50 mg 50 miligramos
16467286 100 mg 100 miligramos
16407328 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453337

Marca: Medchem Express HY17404

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.

Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cilnidipine
CAS 132203-70-4
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N2O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo FRC-8653
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC
Peso molecular (g/mol) 492.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.