missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cig2 Antibody (CIG2 3A11/5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-2613PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cig2 Monoclonal antibody specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
| Cig2 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| S. pombe Cig2 purified protein (bacterial expression) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| CIG2 3A11/5 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| S. pombe | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido