Learn More
Cidofovir, MedChemExpress
Código de producto. 16493357
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16493357
Marca: Medchem Express HY17438
MedChemExpress Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Cidofovir (GS 0504) is an acyclic monophosphate nucleotide analogue and CMV inhibitor with antiviral activity. Cidofovir inhibits cytomegalovirus (CMV) replication by selectively inhibiting viral DNA polymerase. Cidofovir induces apoptosis and can be used in studies of AIDS cytomegalovirus retinitis, herpes, and cancer. Cidofovir also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cidofovir
Forma física Solid
CAS 113852-37-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H14N3O6P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo GS 0504 HPMPC (S)-HPMPC
Información de solubilidad H2O : 3.33 mg/mL (11.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=CC(N)=NC1=O
Peso molecular (g/mol) 279.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.