missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIDEB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7212631 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16865725 20 μL 20 microlitros
16855725 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16865725

Marca: Proteintech 276001AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. These death signals finally cause the degradation of chromosomal DNA by activated DNase. DFF45/ICAD has been identified as inhibitor of caspase activated DNase DFF40/CAD. DFF45 related proteins CIDE-A and CIDE-B (for cell death-inducing DFF-like effector A and B) were recently identified. CIDE contains a new type of domain termed CIDE-N, which has high homology with the regulatory domains of DFF45/ICAD and DFF40/CAD. Expression of CIDE-B induces apoptosis, which is inhibited by DFF45. CIDE-B is a DFF45-inhibitable effector that promotes cell death and DNA fragmentation. CIDE-B is expressed mainly in liver and at lower levels in spleen, kidney, peripheral blood lymphocytes, and bone marrow.

Especificaciones

Antígeno CIDEB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CIDEB
N.º de referencia del gen Q9UHD4
Alias de gen Cell death activator CIDE B, CIDEB
Símbolos de los genes CIDEB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CIDEB Fusion Protein Ag27003
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27141
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.