Learn More
CID5721353, MedChemExpress
Código de producto. 16483048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483048 10 mg 10 miligramos
16455787 5 mg 5 miligramos
16439616 50 mg 50 miligramos
16422596 25 mg 25 miligramos
16404356 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16483048
Marca: Medchem Express HY100502
MedChemExpress CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CID5721353
CAS 301356-95-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9BrN2O6S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 457.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death