Learn More
Tocris Bioscience™ CID 1375606
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18795718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
18795718 5 mg 5 miligramos
18750878 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 18795718
Marca: Tocris Bioscience™ 6544/5
GPR27 agonist
CID 1375606 is a GPR27 agonist. Promotes recruitment of β-arrestin 2 to chimeric GPR27V2 and wild-type GPR27 in a firefly luciferase complementation assay (pEC50 values are 6.34 and 5.1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-N-(phenylcarbamoyl)phenylbenzamide
CAS 313493-80-0
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C20H14Cl2N2O2
Pureza 98%