missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciclopirox, MedChemExpress

Código de producto. p-200098270
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448316 100 mg 100 miligramos
16434367 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448316

Marca: Medchem Express HYB0450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.

Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ciclopirox
Forma física Solid
CAS 29342-05-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo HOE296b
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (482.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C(C1CCCCC1)N2O)=CC2=O
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.