Learn More
CIAPIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7204597 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16810464 20 μL 20 microlitros
16800464 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16810464 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 126381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.
Especificaciones
Antígeno CIAPIN1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CIAPIN1
N.º de referencia del gen Q5XID1, Q6FI81, Q8WTY4
Alias de gen 2810413N20Rik, Anamorsin, CIAPIN1, DRE2, PRO0915
Símbolos de los genes CIAPIN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CIAPIN1 Fusion Protein Ag3333
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109006, 307649, 57019
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG