Descripción
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CIAPIN1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CIAPIN1 |
| N.º de referencia del gen | Q5XID1, Q6FI81, Q8WTY4 |
| Alias de gen | 2810413N20Rik, Anamorsin, CIAPIN1, DRE2, PRO0915 |
| Símbolos de los genes | CIAPIN1 |
| Mostrar más |