missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ChX710, MedChemExpress

Código de producto. 16484738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484738 10 mg 10 miligramos
16495556 100 mg 100 miligramos
16473226 25 mg 25 miligramos
16447457 5 mg 5 miligramos
16431027 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484738

Marca: Medchem Express HY112951

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ChX710
Forma física Solid
CAS 2438721-44-7
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 323.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.39
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.