Descripción
- Las gradillas para tubos de ensayo Churchill se han desarrollado en conjunto con una escuela secundaria para un aula de estudiantes. Cada uno debía colocar un tubo de ensayo en la gradilla para la incubación y otros experimentos en baños de agua.
- Los gradillas Churchill pueden alojar los populares tubos de ensayo de 18 mm o 25 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla para tubos de ensayo Churchill |
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo Churchill con 28 orificios de 18 mm de diámetro |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Admite | Tubos (18 mm) |
| Material | Nailon |
| Posiciones | 28 |
| Forma | Rectángulo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua sin agitación Clifton de 2 y 4 litros de capacidad |
| Mostrar más |