Learn More
CHTF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16821044 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16821044 20 μL 20 microlitros
16811044 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16821044
Marca: Proteintech 130301AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CHTF18, CHTF8.
Especificaciones
Antígeno CHTF18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CHTF18
N.º de referencia del gen Q8BIW9, Q8WVB6
Alias de gen C16orf41, C321D2.2, C321D2.3, C321D2.4, CHL12, CHTF18, Ctf18, hCTF18, RUVBL
Símbolos de los genes Chtf18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHTF18 Fusion Protein Ag3672
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 214901, 287146, 63922
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG