Learn More
Invitrogen™ CHST2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15623935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15623935 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15623935 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550001
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total CHST2 protein.
N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferases, such as CHST2, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHST2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CHST2
N.º de referencia del gen Q9Y4C5
Alias de gen AI428561; AW121776; C130041E03Rik; C6ST; carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 2; carbohydrate (N-acetylglucosamine-6-O) sulfotransferase 2; carbohydrate sulfotransferase 2; Chst2; Chts2; epididymis secretory protein Li 75; galactose/N-acetylglucosamine/N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 2; GlcNAc6ST; glcNAc6ST-1; GN6ST; Gn6ST-1; GST2; GST-2; HEL-S-75; N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1; N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase
Símbolos de los genes CHST2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human CHST2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG