Learn More
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El acetronilo Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
- HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
- GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
- Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
- Espectrometría de UV
- Cromatografía preparativa
- Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
- Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
- Análisis de extracción/concentración
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
| Punto de fusión | -51°F |
| Absorbancia | <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm |
| % mín. CAS | 0.9995 |
| Color | ≤5 APHA |
| Densidad | 0.775 - 0.78 |
| Punto de ebullición | 180°F |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Jarra de aluminio |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile Chromplete
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.