Learn More
Proteintech Agarosa ChromoTek Spot-Trap™
Descripción
- Consta de un VHH/nanocuerpo anti-Spot-Tag™ acoplado a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | Secuencia Spot-Tag PDRVRAVSHWSS |
| Etiqueta o tinte | Agarosa |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 10 reacciones |