Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 568
Código de producto. p-7236024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17343293 10 μl 10 microlitros
17353293 50 μl 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17343293 Proveedor Proteintech N.º de proveedor ebAF56810
Spot VHH conjugado con Alexa Fluor™ 568.
  • anti-Spot-Tag VHH/nanocuerpo conjugado con colorante fluorescente para inmunofluorescencia, microscopía e inmunoblotting de proteínas etiquetadas con Spot
Especificaciones
Clonality Monoclonal
Cantidad 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia (IF), Western Blot
Conjugado Alexa Fluor™ 568
Especificidad de diana Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS)
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Tras la recepción a +4 °C. Estable durante 6 meses. No la congele. Proteja el producto de la luz.