Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 488
Descripción
- anti-Spot-Tag VHH/nanocuerpo conjugado con colorante fluorescente para inmunofluorescencia, microscopía e inmunoblotting de proteínas etiquetadas con Spot
Especificaciones
Especificaciones
| Clonality | Monoclonal |
| Cantidad | 10 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunofluorescencia (IF), Western Blot |
| Conjugado | Alexa Fluor™ 488 |
| Especificidad de diana | Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Contenido y almacenamiento | Se envía a temperatura ambiente. Tras la recepción a +4 °C. Estable durante 6 meses. No la congele. Proteja el producto de la luz. |