Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™
Código de producto. 17383293
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. 17383293
Marca: Proteintech eca2
El ChromoTek Spot-Cap™ consta de un nanocuerpo anti-Spot-tag™ (VHH), que está unido covalentemente a la agarosa.
  • Spot-Cap se utiliza para purificar proteínas spot-tagged a partir de extractos celulares de varios organismos como mamíferos, plantas, bacterias, levaduras, insectos, etc. Spot-Cap está diseñado para una elución suave con péptido Spot a 4°C y altos rendimientos en formatos de flujo por lotes o por gravedad.
Especificaciones
Cantidad 2 mL