Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™ y péptido
Código de producto. 17393293
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 17393293
Marca: Proteintech ecaep
Pulpa de Spot-Cap™ (eca-0.1) más 1 mg de péptido puntual (ep-1).
  • Spot-Cap™ es una resina de afinidad basada en nanocuerpos optimizada para la purificación de proteínas de un solo paso de proteínas etiquetadas con Spot.
Especificaciones
Cantidad 100 μl