Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek Myc-Trap™
Descripción
- Consta de un nanocuerpo Myc/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Estable durante un año. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | Motivo de la secuencia de etiqueta Myc EQKLISEEDL en el N-terminal, C-terminal o sitio interno de la proteína de fusión. El c-myc endógeno NO está unido. |
| Etiqueta o tinte | Agarosa magnética |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 100 reacciones |