Learn More
Proteintech Gránulos de agarosa ChromoTek MBP-Trap
Descripción
- Comprende nanocuerpos MBP/VHHs acoplados a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | Proteína de unión a la maltosa (MBP) de Escherichia coli |
| Etiqueta o tinte | Agarosa |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 400 reacciones |