Learn More
Proteintech Gránulos de agarosa ChromoTek MBP-Trap
Código de producto. 17303383
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
17303383 400 reacciones 400 reacciones
17363373 10 reacciones 10 reacciones
17373373 100 reacciones 100 reacciones
17383373 20 reacciones 20 reacciones
17393373 200 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17303383 Proveedor Proteintech N.º de proveedor mbta400
La agarosa ChromoTek MBP-Trap son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión MBP.
  • Comprende nanocuerpos MBP/VHHs acoplados a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele.
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP
Objetivo Proteína de unión a la maltosa (MBP) de Escherichia coli
Etiqueta o tinte Agarosa
Especie Alpaca
Suficiente para 400 reacciones
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.